Documents
ENAH03A013AC
Enamine
3-iodo-2-methyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.54
Numéro MDL:
Iupac Name
3-iodo-2-methyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10IN3.ClH/c1-5-7(8)6-4-9-2-3-11(6)10-5;/h9H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
OIWFWTMYCVITBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267149
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267149