Documents
ENAH039FE5B0
Enamine
2-aminopyridine-4-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-aminopyridine-4-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S.ClH/c6-5-3-4(1-2-8-5)11(7,9)10;/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10);1H
Clé InChI
ZOQPNPUCTWCLQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071953
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071953