Documents
ENAH0385675F
Enamine
3-chloroprop-2-en-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128
Numéro MDL:
Iupac Name
(E)-3-chloroprop-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-2H,3,5H2;1H/b2-1+;
Clé InChI
RBJGWQYYFUCZDP-TYYBGVCCSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761629
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761629