Principaux documents
ENAH038566DB
Enamine
2-[4-(1-fluoroethenyl)oxan-4-yl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-(4-(1-fluorovinyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13FO3/c1-7(10)9(6-8(11)12)2-4-13-5-3-9/h1-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
BXJWCMSENPKHPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-751340
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-751340