Documents
ENAH038563E8
Enamine
N-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.14
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O/c1-11-6-3-2-5(4-12-6)13-7(8,9)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
CNUPMZUGFQBPRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736600
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736600