Documents
ENA964468771
Enamine
5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(tert-butyl)-2-methylfuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7-8(6-11)5-9(12-7)10(2,3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
QTCBSIMAOCECDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651562
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651562