Documents
ENA947408612
Enamine
{1-[(4-methylphenyl)methyl]piperidin-4-yl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(4-methylbenzyl)piperidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c1-12-2-4-14(5-3-12)11-16-8-6-13(10-15)7-9-16;;/h2-5,13H,6-11,15H2,1H3;2*1H
Clé InChI
DWDGHRLTYYFUAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396261
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396261