Documents
ENA946835447
Enamine
4-(4-fluorobenzoyl)oxane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13FO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
Clé InChI
RZAVXOHTGXATST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374275
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374275