Documents
ENA946832191
Enamine
2,6-dibromo-4-(hydroxymethyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.93
Numéro MDL:
Pf
115-117
Iupac Name
2,6-dibromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6Br2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,10-11H,3H2
Clé InChI
UOJKSRWAJLJIOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365651
Melting Point
115-117
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365651