Documents
ENA769497995
Enamine
4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-8-7-9(2)13(12-8)10-3-5-11-6-4-10/h7,10-11H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
FQZTWNZHVZBCNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-359669
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-359669