Documents
ENA638598901
Enamine
(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methyl-4-phenyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-15-9-7-13(11-14,8-10-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-6H,7-11,14H2,1H3
Clé InChI
WHJANSWOSODZBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345014
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345014