Documents
ENA638586039
Enamine
7-methoxy-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methoxy-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-14-6-2-3-11-5-7(9(12)13)10-8(11)4-6/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
BTPPJYYSYCBHNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309014
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309014