Principaux documents
ENA580349874
Enamine
3,5-dichloro-N-hydroxybenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.03
Numéro MDL:
Pf
150-151
Iupac Name
3,5-dichloro-N-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO2/c8-5-1-4(7(11)10-12)2-6(9)3-5/h1-3,12H,(H,10,11)
Clé InChI
CTURQMWEQBFFNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315638
Melting Point
150-151
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315638