Principaux documents
ENA517162916
Enamine
[4-(4-chlorophenyl)morpholin-2-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.71
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(4-chlorophenyl)-2-morpholinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-5-6-15-11(7-13)8-14/h1-4,11H,5-8,13H2
Clé InChI
JAUUSDGWHWVEGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312753
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312753