Documents
ENA517161266
Enamine
1-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.56
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7F3N2.ClH/c1-8(7)2-3(4,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
Clé InChI
YUEDBQVAVNEONB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307350
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307350