Principaux documents
ENA514507570
Enamine
sodium 2-[3-(2-methylpropyl)pyridin-4-yl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.23
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 2-(3-isobutylpyridin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H15NO2.Na/c1-8(2)5-10-7-12-4-3-9(10)6-11(13)14;/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
VWSSPUZTTDHNSK-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307256
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307256