Principaux documents
ENA514506599
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.67
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclohexanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
SQPYSHIJUJDRNU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277157
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277157