Documents
ENA514236875
Enamine
4-(methoxymethyl)cyclopent-1-ene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(methoxymethyl)cyclopent-1-ene
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-8-6-7-4-2-3-5-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
Clé InChI
NKXUKUPJOIOBRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300595
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300595