Documents
ENA514236627
Enamine
6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)pyridazin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.14
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)pyridazin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N5.2ClH/c1-6-7(5-14(2)13-6)8-3-4-9(10)12-11-8;;/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12);2*1H
Clé InChI
ZUCLXEXSXHIACN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301480
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301480