Documents
ENA508626758
Enamine
3-(2-bromo-1-methoxyethyl)oxolane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.08
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-bromo-1-methoxyethyl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C7H13BrO2/c1-9-7(4-8)6-2-3-10-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
YUIMNEHZPGSOKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298649
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298649