Documents
ENA497682978
Enamine
1-benzyl-3-methylpyrrolidin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-methyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-12(13)7-8-14(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10,13H2,1H3
Clé InChI
GMZNKWUBDUKXRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54481
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54481