Documents
ENA497682309
Enamine
5-cyclopropyl-1-phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopropyl-1-phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c16-8-11-12(9-6-7-9)15(14-13-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7H2
Clé InChI
GINPCOVPHRPCIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267474
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267474