Principaux documents
ENA497682104
Enamine
methyl 4-formyl-5-methylfuran-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro MDL:
Pf
93-94
Iupac Name
methyl 4-formyl-5-methylfuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-5-6(4-9)3-7(12-5)8(10)11-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LJIHJAZSANRVHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266860
Melting Point
93-94
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266860