Documents
ENA497678775
Enamine
tert-butyl 4-(4-cyanopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-cyanopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N4O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-11-17-5-4-12(13)10-16/h4-5,11H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
PCNJVGQNOKIQNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258824
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258824