Principaux documents
ENA497376653
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,2S)-2-hydroxycyclobutyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1R,2S)-2-hydroxycyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(6)11/h6-7,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,12)/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
FVUJIZNXJAXEJU-RQJHMYQMSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257531
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257531