Documents
ENA497376474
Enamine
tert-butyl 4-(5-amino-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-amino-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N4O3/c1-12(2,3)19-11(17)16-6-4-8(5-7-16)9-14-15-10(13)18-9/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,13,15)
Clé InChI
SRUYAZKBNFXZHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257129
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257129