Principaux documents
ENA497374799
Enamine
1-phenyl-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C13H17NO/c1-2-4-11(5-3-1)12-13(10-14-12)6-8-15-9-7-13/h1-5,12,14H,6-10H2
Clé InChI
QXAJILBHGRNHBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254075
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254075