Documents
ENA490047980
Enamine
ethyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl [methyl(2-pyridinyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-10(13)8-12(2)9-6-4-5-7-11-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
IJEMCRRHGXYEEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249970
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249970