Principaux documents
ENA490026615
Enamine
7-chloro-8-nitroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
7-chloro-8-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-8-2-1-6-3-4-11-5-7(6)9(8)12(13)14/h1-5H
Clé InChI
AJXDGQAGFNMGBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174422
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174422