Documents
ENA458432062
Enamine
3-ethoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-3-10-6-5(7)4-9(2)8-6/h4H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
VQNRBFXKOWOEAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232839
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232839