Documents
ENA448969139
Enamine
(2S)-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S)-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
MCIIDRLDHRQKPH-QMMMGPOBSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213851
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213851