Documents
ENA447957251
Enamine
2,2-dimethylcyclobutan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethylcyclobutanone
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-6(2)4-3-5(6)7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DOPFCVBSOPCWAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206533
Pictogrammes
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206533