Documents
ENA447955685
Enamine
1-[1-(2-methylphenyl)-2-nitropropyl]-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-nitro-1-(o-tolyl)propyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C13H15N3O2/c1-10-6-3-4-7-12(10)13(11(2)16(17)18)15-9-5-8-14-15/h3-9,11,13H,1-2H3
Clé InChI
AZMCQWDHAIPSQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195943
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195943