Documents
ENA432538518
Enamine
ethyl 3-bromothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.15
Numéro MDL:
Pf
160-161
Iupac Name
ethyl 3-bromothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2S/c1-2-14-10(13)8-7(11)6-4-3-5-12-9(6)15-8/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
SFDIRKDBTVHEEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193454
Melting Point
160-161
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193454