Documents
ENA429360123
Enamine
5-acetyl-2,4-dichlorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-acetyl-2,4-dichlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO3S/c1-4(12)5-2-8(15(11,13)14)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3,(H2,11,13,14)
Clé InChI
SACDLDIMGQGNIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189412
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189412