Documents
ENA429358577
Enamine
ethyl 5-bromo-2-(chlorosulfonyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.58
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-(chlorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO4S/c1-2-15-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)16(11,13)14/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
ROMOXHGHZAQTKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104911
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104911