Documents
ENA428683473
Enamine
1,3-thiazole-5-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.63
Numéro MDL:
Iupac Name
thiazole-5-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3S.ClH/c5-4(6)3-1-7-2-8-3;/h1-2H,(H3,5,6);1H
Clé InChI
BPTGSJATKXPPEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185440
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185440