Documents
ENA428074070
Enamine
N-[(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]-2-methylpropane-2-sulfinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.75
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(E)-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]-2-methyl-2-propanesulfinamide
Inchi Code
1S/C11H13ClFNOS/c1-11(2,3)16(15)14-7-8-4-5-10(13)9(12)6-8/h4-7H,1-3H3/b14-7+
Clé InChI
GUDLTDKMESOPIZ-VGOFMYFVSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180480
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180480