Documents
ENA428072826
Enamine
8-methoxy-3-methylquinolin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Iupac Name
8-methoxy-3-methylquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-7-6-13-11-8(10(7)12)4-3-5-9(11)14-2/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13)
Clé InChI
HNYJDSVTOYNOLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176455
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176455