Documents
ENA423209526
Enamine
2-fluoro-2-methylpropan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-2-methyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H9FO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
VQDNMKWCOYVVJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170305