Principaux documents
ENA413165301
Enamine
3,5-dimethyl-1-octyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.35
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-octyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C13H24N2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(3)11-12(2)14-15/h11H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
BCDZDZCKKMRPKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135195
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135195