Documents
ENA413164758
Enamine
1-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]-N,N-dimethylmethanethioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.69
Numéro MDL:
Iupac Name
O-(2-chloropyridin-3-yl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C8H9ClN2OS/c1-11(2)8(13)12-6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
LOCPBSVZDXGHPW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138155
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138155