Documents
ENA408615431
Enamine
tert-butyl 3-[(3-fluoropyridin-2-yl)oxy]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-((3-fluoropyridin-2-yl)oxy)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H17FN2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-7-9(8-16)18-11-10(14)5-4-6-15-11/h4-6,9H,7-8H2,1-3H3
Clé InChI
PHCZBEBTMURAEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136333
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136333