Principaux documents
ENA405194914
Enamine
3-ethoxy-5-oxaspiro[3.4]octan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-5-oxaspiro[3.4]octan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-11-8-6-7(10)9(8)4-3-5-12-9;/h7-8H,2-6,10H2,1H3;1H
Clé InChI
JNXDENNRAMRJHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135478
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135478