Documents
ENA405194134
Enamine
2-methylquinolin-5-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.19
Numéro MDL:
Pf
227-229
Iupac Name
2-methyl-5-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-9(11-7)3-2-4-10(8)12/h2-6,12H,1H3
Clé InChI
SCDOECQNQZPWAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104252
Melting Point
227-229
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104252