Documents
ENA402267844
Enamine
3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)morpholine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.64
Numéro MDL:
Pf
183-184
Iupac Name
3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-5-9-7(10-12-5)6-4-11-3-2-8-6;/h6,8H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
OQRNWDMNCNQFLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133343
Melting Point
183-184
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133343