Documents
ENA390346962
Enamine
3,3-dimethyl-1-(pyridin-4-yl)butan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Pf
41-43
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(4-pyridinyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)10(13)8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3
Clé InChI
LHLKBBIYRNFVSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226
Melting Point
41-43
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226