Documents
ENA371464603
Enamine
4-[4-(propan-2-yl)phenoxy]butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-isopropylphenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-10(2)11-5-7-12(8-6-11)16-9-3-4-13(14)15/h5-8,10H,3-4,9H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
FNAKUQYUFZKYOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111221
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111221