Documents
ENA371178009
Enamine
2-tert-butyl-4-methyl-6-(methylsulfanyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.33
Numéro MDL:
Iupac Name
2-tert-butyl-4-methyl-6-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c1-6-7(9(14)15)8(16-5)13-10(12-6)11(2,3)4/h1-5H3,(H,14,15)
Clé InChI
YHHWYPQKCGFSCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107861
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107861