Principaux documents
ENA369383093
Enamine
1-hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1-hydroxycyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-4-5(7)2-1-3-5/h7H,1-3H2
Clé InChI
VGOUNPBUASFCKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102708